Learn More
6-terc-butil-2,4-dimetilfenol, Mikromol™
Código de producto. 18083180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
18083180 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18083180 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0177.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6-terc-butil-2,4-dimetilfenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-tert-Butyl-4,6-dimethylphenol
CAS 1879-09-0
Nombres de analitos o componentes 2-tert-Butyl-4,6-dimethylphenol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H18 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 6-tert-Butyl-2,4-dimethylphenol, 2-tert-Butyl-4,6-dimethylphenol
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O/c1-8-6-9(2)11(13)10(7-8)12(3,4)5/h6-7,13H,1-5H3
SMILES Cc1cc(C)c(O)c(c1)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 2-butilo-4,6-dimetifenol
Peso molecular (g/mol) 178.27
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.1358 g/mol