Learn More
Invitrogen™ 6-TAMRA, SE (6-Carboxytetramethylrhodamine, Succinimidyl Ester), single isomer
Descripción
El isomérico 6-TAMRA, SE es una forma reactiva a la amina de tetrametilrodamina. Las preparaciones de un solo isómero de TAMRA son más importantes para técnicas de alta resolución como la secuenciación del ADN y la electroforesis capilar. El 6-TAMRA es uno de los fluoróforos tradicionales utilizados para la secuenciación automatizada del ADN.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| Tipo de producto | 6-TAMRA SE |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Reactividad química | Amina |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Ester activo, succinimidilo éster |
| Etiqueta o tinte | Isómeros TAMRA™, TMR (tetrametilrodamina) |
| Tipo de etiqueta | Colorantes clásicos |