Learn More
MedChemExpress 6-TAMRA-SE
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Peso molecular | 527.52 g/mol |
| Solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (189.57 mM; Need ultrasonic) |
| Contenido y almacenamiento | -20°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Objetivo | HBV |
| CAS | 150810-69-8 |
| Sinónimo | 6-TAMRA-NHS ester ∣ 6-Carboxytetramethylrhodamine N-succinimidyl ester |