Learn More
MedChemExpress 6-TAMRA
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 mg |
| Peso molecular | 430.45 g/mol |
| Solubilidad | DMSO : 2.86 mg/mL (6.64 mM; Need ultrasonic) |
| Contenido y almacenamiento | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| CAS | 91809-67-5 |
| Sinónimo | 6-Carboxytetramethylrhodamine |