Learn More
6-Sulfatoxy, melatonina sal sódica, TRC
Código de producto. 30008835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008835 10 mg 10 miligramos
30008074 5 mg 5 miligramos
30004731 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008835 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68905010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76290-78-3
Fórmula molecular C13H15N2NaO6S
Peso molecular (g/mol) 350.32
Sinónimo N-[2-[5-Methoxy-6-(sulfooxy)-1H-indol-3-yl]ethyl]acetamide Sodium, 6-(Sulfonyloxy)melatonin Sodium, 6-Hydroxymelatonin Sulfate Sodium, 6-Sulphatoxymelatonin Sodium;
Nombre IUPAC sodio; [3-(2-acetamidoetil)-5-metaxi-1H-indol-6-il] sulfato
SMILES CC(=O)NCCC1=CNC2=CC(=C(C=C21)OC)OS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Sulfatoxy Melatonin Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N2O6S.Na/c1-8(16)14-4-3-9-7-15-11-6-13(21-22(17,18)19)12(20-2)5-10(9)11;/h5-7,15H,3-4H2,1-2H3,(H,14,16)(H,17,18,19);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.055
Porcentaje de pureza >95%