missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6'-Siallactosa Sal Sódica, TRC

Código de producto. 30412966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30412966 50 mg -
30409891 250 mg -
30422172 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30412966 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS39740550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 157574-76-0
Fórmula molecular C23H38NNaO19
Peso molecular (g/mol) 655.53
Sinónimo 6'-Sialyllactose sodium, 6'-Sialyllactose Sodium Salt, D-Glucose, O-(N-acetyl-α-neuraminosyl)-(2→6)-O-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-, monosodium salt (9CI), 6'-Sialyllactose sodium salt, D-Glucose, O-(N-acetyl-α-neuraminosyl)-(2→6)-O-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-, sodium salt (1:1), O-(N-Acetyl-alpha-neuraminosyl)-(2-6)-O-beta-D-galactopyranosyl-(1-4)-D-glucose Sodium Salt
Nombre IUPAC sodio; (2R,4S,5R,6R)-5-acetamido-4-hidroxi-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihidroxipropilo]-2-[[(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[(2R,3R,4R,5R)-1,2,4,5-tetrahidroxi-6-oxexexán-3-il]oxioxioxixan-2-il]metaxi-2-carboxilato
SMILES [Na+].CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C[C@@](OC[C@H]2O[C@@H](O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O)(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)[O-]

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 6'-Sialyllactose Sodium Salt
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H39NO19.Na/c1-7(28)24-13-8(29)2-23(22(38)39,43-20(13)15(34)10(31)4-26)40-6-12-16(35)17(36)18(37)21(41-12)42-19(11(32)5-27)14(33)9(30)3-25;/h3,8-21,26-27,29-37H,2,4-6H2,1H3,(H,24,28)(H,38,39);/q;+1/p-1/t8-,9-,10+,11+,12+,13+,14+,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,23+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 655.1936
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.