Learn More
6'-Siallactosa Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30409891
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30409891 250 mg -
30412966 50 mg -
30422172 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30409891 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS397405250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 157574-76-0
Fórmula molecular C23H38NNaO19
Peso molecular (g/mol) 655.53
Sinónimo 6'-Sialyllactose sodium, 6'-Sialyllactose Sodium Salt, D-Glucose, O-(N-acetyl-α-neuraminosyl)-(2→6)-O-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-, monosodium salt (9CI), 6'-Sialyllactose sodium salt, D-Glucose, O-(N-acetyl-α-neuraminosyl)-(2→6)-O-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-, sodium salt (1:1), O-(N-Acetyl-alpha-neuraminosyl)-(2-6)-O-beta-D-galactopyranosyl-(1-4)-D-glucose Sodium Salt
Nombre IUPAC sodio; (2R,4S,5R,6R)-5-acetamido-4-hidroxi-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihidroxipropilo]-2-[[(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[(2R,3R,4R,5R)-1,2,4,5-tetrahidroxi-6-oxexexán-3-il]oxioxioxixan-2-il]metaxi-2-carboxilato
SMILES [Na+].CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C[C@@](OC[C@H]2O[C@@H](O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O)(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6'-Sialyllactose Sodium Salt
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H39NO19.Na/c1-7(28)24-13-8(29)2-23(22(38)39,43-20(13)15(34)10(31)4-26)40-6-12-16(35)17(36)18(37)21(41-12)42-19(11(32)5-27)14(33)9(30)3-25;/h3,8-21,26-27,29-37H,2,4-6H2,1H3,(H,24,28)(H,38,39);/q;+1/p-1/t8-,9-,10+,11+,12+,13+,14+,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,23+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 655.1936