Learn More
[6]-Shogaol (>90%), TRC
Código de producto. 30012916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012916 5 mg 5 miligramos
30007679 10 mg 10 miligramos
30008620 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012916 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS3578005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 555-66-8
Fórmula molecular C17 H24 O3
Peso molecular (g/mol) 276.37
Sinónimo 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-decen-3-one, Shogaol;
Nombre IUPAC (E)-1-(4-hidroxi-3-metoxifenilo) dec-4-en-3-uno
SMILES CCCCC\C=C\C(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [6]-Shogaol
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H24O3/c1-3-4-5-6-7-8-15(18)11-9-14-10-12-16(19)17(13-14)20-2/h7-8,10,12-13,19H,3-6,9,11H2,1-2H3/b8-7+
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.1725