Learn More
6-S-(2,4-dinitrofenil)-2',3'-O-(1-metiletiliden)-6-tioinosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-S-(2,4-Dinitrophenyl)-2',3'-O-(1-methylethylidene)-6-thioinosine |
| CAS | 52545-08-1 |
| Fórmula molecular | C19H18N6O8S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Furo[3,4-d]-1,3-dioxole, Inosine Deriv. |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18N6O8S/c1-19(2)32-14-11(6-26)31-18(15(14)33-19)23-8-22-13-16(23)20-7-21-17(13)34-12-4-3-9(24(27)28)5-10(12)25(29)30/h3-5,7-8,11,14-15,18,26H,6H2,1-2H3/t11-,14?,15?,18+/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)OC2[C@@H](CO)O[C@@H](C2O1)n3cnc4c(Sc5ccc(cc5[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])ncnc34 |
| Nombre IUPAC | [(4S,6R)-4-[6-(2,4-dinitrofenil)sulfanilpurin-9-il]-2,2-dimetil-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-il]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 490.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 490.0907 |