Learn More
MedChemExpress 6-ROX
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Peso molecular | 534.6 g/mol |
| Solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (46.76 mM; Need ultrasonic) |
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Objetivo | HBV |
| CAS | 194785-18-7 |
| Sinónimo | 6-Carboxy-X-rhodamine |