Learn More
6(R)-[2-(8(S)-Hidroxi]-2(S),6(R)-dimetil-1,2,6,7,8,8a(R)-hexahidro-1(S)-naftil]etil-4(R)-hidroxi-3,4,5,6-tetrahidro-2H-piran-2-uno, TRC
Código de producto. 30408292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408292 10 mg
30395908 25 mg
30399094 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408292 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94162510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79952-42-4
Fórmula molecular C19 H28 O4
Peso molecular (g/mol) 320.42
Sinónimo 2H-Pyran-2-one, 6-[2-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-8-hydroxy-2,6-dimethyl-1-naphthalenyl]ethyl]tetrahydro-4-hydroxy-, (4R,6R)-, 2H-Pyran-2-one, 6-[2-(1,2,6,7,8,8a-hexahydro-8-hydroxy-2,6-dimethyl-1-naphthalenyl)ethyl]tetrahydro-4-hydroxy-, [1S-[1α(4S*,6S*),2α,6β,8β,8aα]]-, (4R,6R)-6-[2-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-8-hydroxy-2,6-dimethyl-1-naphthalenyl]ethyl]tetrahydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-one, Antibiotic MB 530A, Lovastatin diol lactone, Monacolin J
Nombre IUPAC (4R,6R)-6-[2-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-hidroxi-2,6-dimetil-1,2,6,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-il]etil]-4-hidroxioxan-2-one
SMILES C[C@@H]1C[C@H](O)[C@@H]2[C@@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H](C)C=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lovastatin diol lactone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H28O4/c1-11-7-13-4-3-12(2)16(19(13)17(21)8-11)6-5-15-9-14(20)10-18(22)23-15/h3-4,7,11-12,14-17,19-21H,5-6,8-10H2,1-2H3/t11-,12-,14+,15+,16-,17-,19-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.1988