Learn More
Ácido 6-quinoxalincarboxílico, TRC
Código de producto. 30413426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30413426 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 30413426 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ7652602G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Quinoxalinecarboxylic Acid
CAS 6925-00-4
Fórmula molecular C9H6N2O2
Cantidad 2 g
Sinónimo Quinoxaline-6-carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6N2O2/c12-9(13)6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1ccc2nccnc2c1
Nombre IUPAC ácido quinoxalina-6-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 174.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0429