Learn More
Ácido 6-quinoxalincarboxílico, TRC
Código de producto. 30409094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30409094 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30409094 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ765260500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Quinoxalinecarboxylic Acid
CAS 6925-00-4
Fórmula molecular C9H6N2O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo Quinoxaline-6-carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6N2O2/c12-9(13)6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1ccc2nccnc2c1
Nombre IUPAC ácido quinoxalina-6-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 174.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0429