Learn More
Ácido 6-quinoxalincarboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10744383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10744383 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10130732 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10707095 50 g Frasco de vidrio ámbar 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10744383 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC11701EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 6925-00-4
Fórmula molecular C9H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 174.159
Clave InChI JGQDBVXRYDEWGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-quinoxalinecarboxylic acid, chinoxalin-6-carbonsaeure, quinoxaline-6-carboxylicacid, pubchem15419, quinoxaline-6-carboxylic acid
PubChem CID 674813
Nombre IUPAC ácido quinoxalina-6-carboxílico
SMILES C1=CC2=NC=CN=C2C=C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Quinoxalinecarboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.16
Porcentaje de pureza 95%