Learn More
6-quinoxalinamina, TRC
Código de producto. 17962815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17962815 1 g 1 g
17920345 5 g 5 g
17914775 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17962815 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ7500101G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6298-37-9
Fórmula molecular C8 H7 N3
Peso molecular (g/mol) 145.16
Sinónimo 6-Quinoxalinamine, Quinoxaline, 6-amino- (6CI,7CI,8CI), (Quinoxalin-6-yl)amine, 6-Aminoquinoxaline, 6-Quinoxalylamine, NSC 41810
Nombre IUPAC quinoxalin-6-amina
SMILES Nc1ccc2nccnc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoxalin-6-amine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7N3/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H,9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.064