Learn More
6-Quinoxalinamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10354322
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10354322 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10366464 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10354322 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC11714DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 6298-37-9
Fórmula molecular C8H7N3
Peso molecular (g/mol) 145.17
Número MDL MFCD00462821
Clave InChI MSGRFBKVMUKEGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-aminoquinoxaline, 6-quinoxalinamine, 6-quinoxalinylamine, quinoxalin-6-ylamine, quinoxaline-6-ylamine, 6-chinoxalinamin, 6-amino-quinoxaline, pubchem15453, quinoxalin, 6-amino
PubChem CID 237859
Nombre IUPAC quinoxalin-6-amina
SMILES NC1=CC=C2N=CC=NC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Quinoxalinamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 97%