Learn More
6-Quinolinilmetanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10463403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10463403 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10357192 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10463403 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC04509CB
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 100516-88-9
Fórmula molecular C10H9NO
Peso molecular (g/mol) 159.188
Número MDL MFCD03789621
Clave InChI YQEJIIUSNDZIGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-quinolinylmethanol, 6-quinolinemethanol, 6-hydroxymethylquinoline, quinolin-6-yl methanol, 6-quinolylmethanol, pubchem12427, quinolin-6-yl-methanol, 6-hydroxymethyl quinoline, 6-hydroxymethyl-quinoline
PubChem CID 1514385
Nombre IUPAC quinolin-6-ilmetanol
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)CO)N=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 6-Quinolinylmethanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 97%