Learn More
6-quinolinol, TRC
Código de producto. 30410710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30410710 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30410710 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ740000100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Quinolinol
CAS 580-16-5
Fórmula molecular C9H7NO
Cantidad 100 g
Sinónimo 1H-1,6-Epoxyquinoline, 6-Hydroxyquinoline, NSC 26343
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7NO/c11-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-10-9/h1-6,11H
SMILES Oc1ccc2ncccc2c1
Nombre IUPAC quinolin-6-ol
Peso molecular (g/mol) 145.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.0528