Learn More
6-Quinolincarbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10164262
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10164262 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10055712 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10021384 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10164262 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC04504DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 4113-04-6
Fórmula molecular C10H7NO
Peso molecular (g/mol) 157.17
Clave InChI VUAOIXANWIFYCU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline-6-carbaldehyde, 6-quinolinecarboxaldehyde, 6-quinolinecarbaldehyde, quinoline-6-carboxaldehyde, 6-formylquinoline, 6-quinolinemethanal, pubchem10181, quinolin-6-carbaldehyde, acmc-2097el
PubChem CID 765653
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Quinolinecarbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.17
Porcentaje de pureza 97%