Learn More
Pinacol éster de ácido 6-quinolinaborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11916511 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11916511 1 g 1 g
11926511 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11916511 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439640010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 406463-06-7 | C15H18BNO2 | 255.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 406463-06-7
Fórmula molecular C15H18BNO2
Peso molecular (g/mol) 255.12
Número MDL MFCD06411327
Clave InChI VMFALDWCEQUFSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, 6-quinolineboronic acid pinacol ester, quinoline-6-boronic acid pinacol ester, 6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, quinoline-6-boronic acid, pinacol ester, 6-quinolylboronic acid pinacol ester, quinoline-5-boronic acid pinacol ester, 2-quinolin-6-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane-2-yl quinoline
PubChem CID 16217784
Nombre IUPAC 6-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)quinolina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=CC=CN=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Quinolineboronic acid pinacol ester
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 65°C to 67°C
Color De naranja a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Quinolineboronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.