Learn More
Sal sódica del ácido pirúvico 6-13C2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyruvic Acid Sodium Salt-13C2 |
| CAS | 89196-78-1 |
| Fórmula molecular | 13C2 C H3 O3 . Na |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Oxopropanoic Acid Sodium Salt, Sodium Pyruvate, α-Ketopropionate Sodium- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1; |
| SMILES | [Na+].[13CH3][13C](=O)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-oxo(2,3-^{13}C_{2})propanoato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 112.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.0047 |