Learn More
Ácido 6-pirrolidin-1-ilpiridina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10675155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10675155 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10245504 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10675155 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC38001DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 450368-20-4
Fórmula molecular C10H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 192.22
Número MDL MFCD09064946
Clave InChI HXPHLYQBFPDHNK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23509740
SMILES OC(=O)C1=NC(=CC=C1)N1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 6-1-pyrrolidyl pyridine-2-carboxylic acid, 6-pyrrolidin-1-yl picolinic acid, 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid, 6-1-pyrrolidinyl, 6-pyrrolidinylpyridine-2-carboxylic acid, 6-1-pyrrolidyl pyridine-2-carboxylicacid, 2-pyridinecarboxylicacid,6-1-pyrrolidinyl, 6-1-pyrrolidinyl-2-pyridinecarboxylic acid
Nombre IUPAC ácido 6-pirrolidin-1-ilpiridina-2-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.22
Porcentaje de pureza 97%