Learn More
6-Pirrolidin-1-ilpiridin-2-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10119302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10119302 1 g 1 g
10685155 250 mg 250 miligramos
10245314 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10119302 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC38004DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 230618-24-3
Fórmula molecular C10H12N2O
Peso molecular (g/mol) 176.22
Número MDL MFCD08435859
Clave InChI SZOZYXCTOMKVTL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10821162
Nombre IUPAC 6-pirrolidin-1-ilpiridin-2-carbaldehído
SMILES O=CC1=NC(=CC=C1)N1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 6-pyrrolidin-1-yl picolinaldehyde, 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-2-carbaldehyde, 6-pyrrolidin-1-yl-picolinaldehyde, 6-pyrrolidinylpyridine-2-carbaldehyde, 6-1-pyrrolidinyl-2-pyridinecarboxaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,6-1-pyrrolidinyl, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-1-pyrrolidinyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.22
Porcentaje de pureza 97%