Learn More
6-propiluracilo, Mikromol™
Descripción
6-propiluracilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Propyluracil |
| CAS | 13345-08-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 6-Propyluracil |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H10 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Uracil, 6-propyl- (6CI,7CI,8CI), 6-Propyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 6-Propyl-2-uracil, 6-Propylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 6-Propyluracil, 6-n-Propyluracil, NSC 58559 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2O2/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11) |
| SMILES | CCCC1=CC(=O)NC(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 6-propil-1H-pirimidina-2,4-diona |
| Mostrar más |