Learn More
6-propilamino-7-desazapurina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Propylamino-7-deazapurine |
| CAS | 60972-21-6 |
| Fórmula molecular | C9 H12 N4 |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N4/c1-2-4-10-8-7-3-5-11-9(7)13-6-12-8/h3,5-6H,2,4H2,1H3,(H2,10,11,12,13) |
| SMILES | CCCNc1[nH]cnc2nccc12 |
| Nombre IUPAC | N-propil-3H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 176.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.1062 |