Learn More
6-Propil-5,6-dihidro-2H-piran-2-ona (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Propyl-5,6-dihydro-2H-pyran-2-one |
| CAS | 16400-69-4 |
| Fórmula molecular | C8 H12 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 6-Acetoxy-4-(3-chloro-4-fluorophenylamino)-7-methoxyquinazoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12O2/c1-2-4-7-5-3-6-8(9)10-7/h3,6-7H,2,4-5H2,1H3 |
| SMILES | CCCC1CC=CC(=O)O1 |
| Nombre IUPAC | 2-propil-2,3-dihidropiran-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 140.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.084 |