Learn More
6-Prenyl-rac-naringenina, TRC
Código de producto. 30428366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30428366 50 mg
30420706 10 mg
30424356 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428366 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP71290550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68682-01-9
Fórmula molecular C20H20O5
Peso molecular (g/mol) 340.37
Sinónimo 2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6-(3-methyl-2-butenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, (±)-2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6-(3-methyl-2-buten-1-yl)-4H-1-benzopyran-4-one, (±)-6-Prenylnaringenin, 4H-1-Benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6-(3-methyl-2-buten-1-yl)-, 4H-1-Benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6-(3-methyl-2-butenyl)- (9CI), 2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6-(3-methyl-2-buten-1-yl)-4H-1-benzopyran-4-one
Nombre IUPAC 5,7-dihidroxi-2-(4-hidroxifenilo)-6-(3-metilbut-2-enilo)-2,3-dihidrocromo-4-uno
SMILES CC(=CCc1c(O)cc2OC(CC(=O)c2c1O)c3ccc(O)cc3)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Prenyl-rac-naringenin
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H20O5/c1-11(2)3-8-14-15(22)9-18-19(20(14)24)16(23)10-17(25-18)12-4-6-13(21)7-5-12/h3-7,9,17,21-22,24H,8,10H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.1311