Descripción
- Compatible con CentriVap Concentradores de vacío Pro
- Material de acero inoxidable
- Recubierto de PTFE opcional
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo | Rotor |
| Sistema de rotor | CentriVap Pro |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 28,45 x 27,69 x 8,13 cm (11,2 x 10,9 x 3,2 in) |