Learn More
Thermo Scientific™ Ángulo fijo de 6 posiciones Highconic™ Adaptadores de rotor
Código de producto. 10107881 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tubo:
Cónicos
Falcon cónico
Microtubo
Tubo de 16 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tubo unitSize
10107881 Microtubo cada uno
10676373 Cónicos cada uno
10085060 Tubo de 16 ml cada uno
10318612 Falcon cónico cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10107881 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 76002905
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
El adaptador cónico de 50 ml 75-007-556 requiere almohadillas de caucho (suministradas con los cestillos).Retire las almohadillas cuando utilice el resto de adaptadores con diferente tamaño.
Utilice estos adaptadores para rotores para conectar con tubos para centrífuga de fondo redondo o cónico y microtubos de hasta 50 ml.
Utilice estos ángulos fijos de 6 posiciones Highconic™ Adaptadores de rotor para conectar con tubos de centrífuga de hasta 50 ml. Los adaptadores se adaptan a tubos y microtubos de fondo redondo o cónico y funcionan con HiGhConic™ Rotores de ángulo fijo.
Los adaptadores aceptan tubos y microtubos con fondo redondo o cónico.
Información de órdenes
Los adaptadores se venden por separado; solicite la cantidad correcta para equipar el rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tubo Microtubo
Para utilizar con (equipo) Rotor de ángulo fijo Highconic ™
Tamaño del tubo 1,5 mL