Learn More
Ácido 6-piperidinopiridina-2-carboxílico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10662675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10662675 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10119682 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10662675 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC38101CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 868755-50-4
Fórmula molecular C11H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 206.25
Número MDL MFCD08435860
Clave InChI ZBNWTBPSTOBOGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-piperidinopyridine-2-carboxylic acid, 6-piperidin-1-yl picolinic acid, 6-piperidin-1-yl pyridine-2-carboxylic acid, 1-6-carboxypyridin-2-yl piperidine, 6-piperidylpyridine-2-carboxylic acid, 2-carboxy-6-piperidin-1-yl pyridine, 2-pyridinecarboxylicacid, 6-1-piperidinyl
PubChem CID 18524421
SMILES OC(=O)C1=NC(=CC=C1)N1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Piperidinopyridine-2-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC ácido 6-piperidin-1-ilpiridina-2-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.24
Porcentaje de pureza 97%