Learn More
6-Piperidinopiridina-2-carbaldehído, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10748065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10748065 250 mg 250 miligramos
10544194 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10748065 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC38104CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
CAS 859850-71-8
Fórmula molecular C11H14N2O
Peso molecular (g/mol) 190.246
Número MDL MFCD08543443
Clave InChI CFKVMXWXARUDQI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-piperidin-1-yl picolinaldehyde, 6-piperidinopyridine-2-carbaldehyde, 6-piperidin-1-yl pyridine-2-carbaldehyde, 2-formyl-6-piperidin-1-yl pyridine, 6-piperidylpyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,6-1-piperidinyl, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-1-piperidinyl
PubChem CID 18525732
Nombre IUPAC 6-piperidina-1-ilpiridina-2-carbaldehído
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=N2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Piperidinopyridine-2-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.24
Porcentaje de pureza 97%