Learn More
Ácido 6-piperidinonicotínico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10653085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10653085 5 g 5 g
10641435 250 mg 250 miligramos
10112882 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10653085 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07044DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 120800-50-2
Fórmula molecular C11H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 206.25
Número MDL MFCD03791231
Clave InChI QLPWWMSKVYYSEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-piperidin-1-yl nicotinic acid, 6-piperidinonicotinic acid, 6-piperidin-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-piperidin-1-ylnicotinic acid, 6-1-piperidinyl pyridine-3-carboxylic acid, acmc-20alxo, 6-piperidin-1-yl nicotinicacid, 6-piperidylpyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-1-piperidinyl
PubChem CID 2794761
SMILES OC(=O)C1=CN=C(C=C1)N1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Piperidinonicotinic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC ácido 6-piperidin-1-ilpiridina-3-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.24
Porcentaje de pureza 97%