Learn More
Ácido 6-piperidinonicotínico, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 6-Piperidinonicotinic acid |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Nombre IUPAC | ácido 6-piperidin-1-ilpiridina-3-carboxílico |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.24 |
| Porcentaje de pureza | 97% |