Learn More
6-piperidina-1-ilnicotinaldehído, Thermo Scientific™
Código de producto. 10159212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10159212 1 g 1 g
10002454 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10159212 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07199DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 241816-11-5
Fórmula molecular C11H14N2O
Peso molecular (g/mol) 190.246
Clave InChI RKIMIISNVCLRLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-piperidin-1-ylnicotinaldehyde, 6-piperidin-1-yl nicotinaldehyde, 6-piperidin-1-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-piperidinonicotinaldehyde, 6-1-piperidinyl nicotinaldehyde, 6-1-piperidinyl pyridine-3-carboxaldehyde, 6-piperidylpyridine-3-carbaldehyde, acmc-20alxp, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-1-piperidinyl, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyridinyl-5'-carbaldehyde
PubChem CID 2763980
Nombre IUPAC 6-piperidina-1-ilpiridina-3-carbaldehído
SMILES C1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Piperidin-1-ylnicotinaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.24
Porcentaje de pureza 97%