Learn More
6-(Piperidin-1-il)pirimidina-2,4-diamina (desoximinoxidil), Mikromol™
Descripción
6-(Piperidin-1-il)pirimidina-2,4-diamina (desoximinoxidil)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine (Desoxyminoxidil) |
| CAS | 24867-26-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine (Desoxyminoxidil) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C9 H15 N5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Minoxidil Imp. E (EP), Minoxidil USP Related Compound E, Minoxidil USP RC E, 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine, Desoxyminoxidil, Minoxidil Related Compound E, Minoxidil Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15N5/c10-7-6-8(13-9(11)12-7)14-4-2-1-3-5-14/h6H,1-5H2,(H4,10,11,12,13) |
| SMILES | Nc1cc(nc(N)n1)N2CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | 6-piperidin-1-ilpirimidina-2,4-diamina |
| Mostrar más |