Learn More
6-Fosfoglucono-Delta-lactona, TRC
Código de producto. 30420711
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30420711 1 mg -
30420341 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30420711 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3537401MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2641-81-8
Fórmula molecular C6H11O9P . xNH 3
Peso molecular (g/mol) 258.12
Sinónimo D-Gluconic Acid δ-Lactone 6-(Dihydrogen Phosphate) Ammonium Salt, 6-Phospho-D-glucono-1,5-lactone, 6-Phosphoglucono-δ-lactone Ammonium Salt, δ-Gluconolactone 6-Phosphate Ammonium Salt
SMILES O[C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H](OC1=O)COP(O)(O)=O)O)O.O=C2[C@@H]([C@H]([C@H](O2)[C@@H](COP(O)(O)=O)O)O)O.N.N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Phosphoglucono-delta-lactone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C6H11O9P.2H3N/c7-2(1-14-16(11,12)13)5-3(8)4(9)6(10)15-5;7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;/h2*2-5,7-9H,1H2,(H2,11,12,13);2*1H3/t2-,3-,4-,5-;2-,3-,4+,5-;;/m11../s1
Porcentaje de pureza >95%