Learn More
6-Fenilpiridina-2-Ácido carboxílico, TRC
Código de producto. 30419349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30419349 5 g
30411454 25 g
30416212 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30419349 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3366005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39774-28-2
Fórmula molecular C12H9NO2
Peso molecular (g/mol) 199.21
Sinónimo 6-Phenylpicolinic Acid, 6-Phenyl-2-pyridinecarboxylic Acid
Nombre IUPAC Ácido 6-fenilpiridina-2-carboxílico
SMILES OC(=O)c1cccc(n1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Phenylpyridine-2-carboxylic Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9NO2/c14-12(15)11-8-4-7-10(13-11)9-5-2-1-3-6-9/h1-8H,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.0633