Learn More
6-Fenilpirid-3-ilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10644965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10644965 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10537854 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10644965 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC21114CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 126370-67-0
Fórmula molecular C11H10N2
Peso molecular (g/mol) 170.22
Número MDL MFCD04114197
Clave InChI FLIQYTXJLWGVBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-phenyl-3-pyridinamine, 5-amino-2-phenylpyridine, 6-phenylpyrid-3-ylamine, 3-amino-6-phenylpyridine, 3-pyridinamine,6-phenyl, 6-phenyl-pyridin-3-ylamine, 6-phenylpyridine-3-amine, 6-phenyl-3-pyridylamine, acmc-1c4ss, 5-amino-2-phenyl pyridine
PubChem CID 2762877
Nombre IUPAC 6-fenilpiridin-3-amina
SMILES NC1=CN=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Phenylpyrid-3-ylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
Porcentaje de pureza 97%