Learn More
6-fenilfenatridina-3,8-diamina, TRC
Código de producto. 30423778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30423778 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30423778 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP335860100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Phenylphenathridine-3,8-diamine
CAS 52009-64-0
Fórmula molecular C19 H15 N3
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H15N3/c20-13-6-8-15-16-9-7-14(21)11-18(16)22-19(17(15)10-13)12-4-2-1-3-5-12/h1-11H,20-21H2
SMILES Nc1ccc2c(c1)nc(c3ccccc3)c4cc(N)ccc24
Nombre IUPAC 6-fenilfenantridina-3,8-diamina
Peso molecular (g/mol) 285.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.1266