Learn More
6-Fenilnicotinonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10547854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10547854 250 mg 250 miligramos
10295404 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10547854 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC21116CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 39065-54-8
Fórmula molecular C12H8N2
Peso molecular (g/mol) 180.21
Número MDL MFCD06637420
Clave InChI OSRYUVXCTNUGRM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12576518
Nombre IUPAC 6-fenilpiridina-3-carbonitrilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=C2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Phenylnicotinonitrile
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 6-phenylnicotinonitrile, 5-cyano-2-phenylpyridine, 3-pyridinecarbonitrile,6-phenyl, 3-pyridinecarbonitrile, 6-phenyl, 6-phenylniocotinonitrile, 2-phenyl-5-cyanopyridine, 3-cyano-6-phenylpyridine, 6-phenyl-3-pyridinecarbonitrile
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.21
Porcentaje de pureza 97%