Learn More
Ácido 6-fenilnicotínico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10712473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10712473 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10487222 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10712473 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC21101CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 29051-44-3
Fórmula molecular C12H9NO2
Peso molecular (g/mol) 199.209
Número MDL MFCD03086128
Clave InChI DLFLQXUYRFIFOK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-phenylnicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-phenyl, 6-phenyl-nicotinic acid, 2-phenyl pyridine-5-carboxylic acid, 6-phenyl nicotinic acid, acmc-1cmxf, 2-phenyl-5-carboxypyridine, 3-carboxy-6-phenylpyridine, 2-phenyl-5-pyridinecarboxylic acid, 6-phenyl-3-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 120118
Nombre IUPAC ácido 6-fenilpiridina-3-carboxílico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Phenylnicotinic acid
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.21
Porcentaje de pureza 95%