Learn More
6-fenilnicotinaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10306404
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10306404 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10011174 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10306404 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC21104CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 63056-20-2
Fórmula molecular C12H9NO
Peso molecular (g/mol) 183.21
Número MDL MFCD03086130
Clave InChI HWDMDOSKSDLXEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-phenylnicotinaldehyde, 6-phenylpyridine-3-carboxaldehyde, 2-phenyl-5-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenyl, 2-phenylpyridine-5-carbaldehyde, 6-phenyl-pyridine-3-carbaldehyde
PubChem CID 2764562
Nombre IUPAC 6-fenilpiridina-3-carbaldehído
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Phenylnicotinaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.21
Porcentaje de pureza 97%