Learn More
6-Fenilhexilamina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30418407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30418407 100 mg -
30427214 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30418407 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP329051100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120375-57-7
Fórmula molecular C12 H19 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 213.75
Nombre IUPAC 6-fenilhexano-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.NCCCCCCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Phenylhexylamine, Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19N.ClH/c13-11-7-2-1-4-8-12-9-5-3-6-10-12;/h3,5-6,9-10H,1-2,4,7-8,11,13H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.1284