Learn More
(6-Fenil-3-piridinil)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10755915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10755915 1 g 1 g
10021604 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10755915 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC21109DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 4634-09-7
Fórmula molecular C12H11NO
Peso molecular (g/mol) 185.23
Número MDL MFCD03086132
Clave InChI RXXIVABOKBNIEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-phenylpyridin-3-yl methanol, 6-phenyl-3-pyridinyl methanol, 3-pyridinemethanol, 6-phenyl, 6-phenyl-3-pyridylmethanol, 3-pyridinemethanol,6-phenyl, 6-phenyl-3-pyridyl-methanol, 2-phenyl-5-hydroxymethylpyridine, rxxivabokbniei-uhfffaoysa-n, 6-phenyl-3-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 22254216
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (6-Phenyl-3-pyridinyl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.23
Porcentaje de pureza 97%