Learn More
(6-Fenil-3-piridinil)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6-Phenyl-3-pyridinyl)methanol |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.23 |
| Porcentaje de pureza | 97% |