Learn More
6-Fenil-2-tioracilo, TRC
Código de producto. 17983435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17983435 1 g 1 g
17961535 50 mg 50 miligramos
17972875 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17983435 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3371051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36822-11-4
Fórmula molecular C10 H8 N2 O S
Peso molecular (g/mol) 204.248
Sinónimo Uracil, 6-phenyl-2-thio- (6CI,7CI,8CI), 2,3-Dihydro-6-phenyl-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone, 2-Mercapto-6-phenylpyrimidin-4-ol, 6-Phenyl-2-thiouracil, 6-Phenylthiouracil, Fenucil, NSC 163991, NSC 42600
Nombre IUPAC 6-fenil-2-sulfanilideno-1H-pirimidina-4-una
SMILES O=C1NC(=S)NC(=C1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Phenyl-2-thiouracil
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8N2OS/c13-9-6-8(11-10(14)12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,12,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0357