Learn More
6-Fenil-1,3,5-triazina-2,4-diamina, TRC
Código de producto. 30180151
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180151 250 mg 250 miligramos
30180143 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180151 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP321073250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-76-9
Fórmula molecular C9 H9 N5
Peso molecular (g/mol) 187.2
Sinónimo s-Triazine, 2,4-diamino-6-phenyl- (6CI,8CI), 6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine, 2,4-Diamino-6-phenyl-s-triazine, 2,6-Diamino-4-phenyl-1,3,5-triazine, 2-Phenyl-4,6-diamino-1,3,5-triazine, 2-Phenyl-4,6-diamino-s-triazine, 4,6-Diamino-2-phenyl-s-triazine, 6-Phenyl-2,4-diamino-1,3,5-triazine, Benzoguanamine, Benzoguanimine, Benzoquanamine, ENT 60118, NSC 3267, Nikaganamine
Nombre IUPAC 6-Fenil-1,3,5-triazina-2,4-diamina
SMILES Nc1nc(N)nc(n1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoguanamine (6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine)
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9N5/c10-8-12-7(13-9(11)14-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H4,10,11,12,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.0858