Learn More
6-Fenil-1,3,5-triazina-2,4-diamina, TRC
Código de producto. 30410561
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Código de producto. Cantidad
30410561 2.5 g
1 options
Código de producto. 30410561 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3210732.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-76-9
Fórmula molecular C9 H9 N5
Peso molecular (g/mol) 187.2
Sinónimo s-Triazine, 2,4-diamino-6-phenyl- (6CI,8CI), 6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine, 2,4-Diamino-6-phenyl-s-triazine, 2,6-Diamino-4-phenyl-1,3,5-triazine, 2-Phenyl-4,6-diamino-1,3,5-triazine, 2-Phenyl-4,6-diamino-s-triazine, 4,6-Diamino-2-phenyl-s-triazine, 6-Phenyl-2,4-diamino-1,3,5-triazine, Benzoguanamine, Benzoguanimine, Benzoquanamine, ENT 60118, NSC 3267, Nikaganamine
Nombre IUPAC 6-Fenil-1,3,5-triazina-2,4-diamina
SMILES Nc1nc(N)nc(n1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoguanamine (6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine)
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9N5/c10-8-12-7(13-9(11)14-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H4,10,11,12,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.0858