Learn More
6-Fenoxipiridina-3-amina, TRC
Código de producto. 30410074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30410074 1 g 1 g
30412683 100 mg -
30423772 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30410074 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3188981G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25194-67-6
Fórmula molecular C11H10N2O
Peso molecular (g/mol) 186.2
Sinónimo 6-Phenoxy-3-pyridinamine, 2-Phenoxy-5-aminopyridine, 3-Amino-6-phenoxypyridine, 5-Amino-2-phenoxypyridine
Nombre IUPAC 6-fenoxipiridin-3-amina
SMILES Nc1ccc(Oc2ccccc2)nc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Phenoxypyridin-3-amine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10N2O/c12-9-6-7-11(13-8-9)14-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,12H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0793