Learn More
6-Fenoxinicotinaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 6-Phenoxynicotinaldehyde |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 6-phenoxynicotinaldehyde, 6-phenoxypyridine-3-carboxaldehyde, 2-phenoxypyridine-5-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-phenoxy, 5-formyl-2-phenoxypyridine, 6-phenoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenoxy |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.21 |
| Porcentaje de pureza | 97% |